Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hämin, 99 %, Schwein
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Vom Schwein gewonnenes Hämin ist eine eisenhaltige Prothesengruppe, die in einigen Proteinen vorhanden ist und eine alternative Eisenquelle innerhalb des Wirts sein kann, die einen Porphyrinring mit einem Fe2+-Ion enthält.
Anwendungen
• Hämin ist ein Protoporphyrin IX, das ein Eisen (Fe3+)-Ion mit koordinierendem Chloridligand enthält.
•Es wird für den Zellschutz verwendet und kontrolliert biologische Mechanismen.
•Kann die Globulinsynthese stimulieren.
•Wird auch zur Untersuchung von Bakterienstämmen und Wachstumsbedingungen sowie in Kolonie-Kurzzeitassays und für Zelltransfektionen verwendet.
•Kommt bei der Herstellung von Agarmedium für Bakterienkulturen zum Einsatz.
• Mithilfe dieser Verbindung wurde in murinen L929- und J774-Makrophagezellen Konjugation, Charakterisierung und Toxizität von Lipophosphoglycan-Polyacrylsäure-Konjugat für die Impfung gegen Leishmaniose untersucht.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hemin |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Farblos |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 4679 |
Formelmasse | 651.95 |
Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hemin
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P235-Kühl halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
RUO – Research Use Only