Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen NH4-heparinisiert
Ideal für das Zentrifugieren von Blut im Labor. Hirschmann™ Hämatokritröhrchen werden aus Einweg-Kapillarglas hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 9100418
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10595592
  • 87.10 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einwegprodukt
  • Mit Ringmarkierung bei 60 mm
  • NH4-heparinisiert
  • Farbcode grün
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Hämatokritröhrchen NH4-hep
0,5/0,6 mm
75 mm
18 μl
Zum Zentrifugieren von Blutproben, Ammoniak heparinisiert
CE, IVD 98/79 EC