Beschreibung
- Reduziert die Oberflächenspannung von Wasser
- Gute Benetzungswirkung
- Hohe Emulgier- und Dispergierfähigkeiten
- Mit Dosierspender
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungslösung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optische Komponenten |
Volumen (metrisch) | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hellmanex lll
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Hellmanex III konzentrierte Reinigungslösung, flüssig >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur