Learn More
Aalborg™ Helium-Durchflussrohr
Das Aalborg™ Helium Direct Durchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
118.00 € - 121.00 €
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11798258
|
Aalborg™
FT-062-07-CA-VN |
500 ml/min |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11842460
|
Aalborg™
FT-062-13-GL-VN |
100 ml/min |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11718268
|
Aalborg™
FT-082-07-CA-VN |
5 l/min |
118.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
- Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
- Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
- Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Helium-Direktflussrohr | |
150 mm |