Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
20mL
25mL
30mL
50 ml
75mL
130mL
190mL
Außendurchmesser (metrisch):
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Farbe:
Durchscheinend
Durchsichtig
Beschreibung:
Große Form
Kurzform
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
- In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
- Transparent oder lichtdurchlässig
- Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
- Korrosionsbeständig
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Große Form |
| Material | Quarz |
| Max. Temperatur (metrisch) | 1000 °C |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50mm |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Product Type | Tiegel |