Learn More
Thermo Scientific™ Helicobacter pylori selektiver Agar
Dieses gebrauchsfertige Selektivmedium dient zur selektiven Isolierung von Helicobacter pylori aus klinischen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ PB0398A
46.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Isolieren Sie Helicobacter pylori selektiv aus klinischen Proben wie gastrischen Biopsien mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Helicobacter Pylori selektiven Agar. Durch die Zugabe der antimikrobiellen Mittel Cefsulodin und Amphotericin B in die Formulierung bietet das Medium Selektivität gegen Candida-Spezies. Helicobacter Pylori selektiver Agar erreicht nachweislich eine höhere Isolationsrate von H. pylori und weist eine geringere Kontaminationsrate mit anderen Arten auf als Kulturen mit Skirrow’s Medium und Schokolade-Blut-Agar.1
H. pylori sind gramnegative Bazillen, die mit einer Reihe von Magenbeschwerden, hauptsächlich Gastritis und Magengeschwüre, in Verbindung gebracht werden.1, 2, 3
Verwenden Sie Helicobacter Pylori selektiven Agar zur Isolierung von H. pylori aus klinischen Proben.
- Höhere Isolierungsraten von Pylori als mit Skirrow’s Medium und Schokolade-Blut-Agar erreicht werden.1
- Selektiv gegen Candida-Spezies aufgrund der Zugabe von Cefsulodin und Amphotericin B.
- Geringeres Kontaminationsrisiko durch konkurrierende Flora.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Rot/braun transluzent | |
Helicobacter pylori Selektiver Agar | |
Vereinigtes Königreich | |
19.5 g ± 1.0 g |
|
10 |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |