Learn More
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Artikelnummer. 15983110 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Außenlänge (metrisch):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15983110
Marke: Thermo Scientific™ 50155688
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Herasafe 2030i biologischen Sicherheitswerkbänken
Höhenverstellbare Bodenplattform in 50 mm-Schritten; (Höhenbereich 680–880 mm), dunkelgrau
  • Einstellschritte von 50 mm
  • Dunkelgrau
  • Höhe - 680–880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 0,9 m, dunkelgrau
Produkttyp Höhenverstellbares Untergestell
Höhe (angloamerikanisch) 26,7 in. bis 34,6 in.
Höhe (metrisch) 680 bis 880 mm
Außenlänge (metrisch) 1000 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Herasafe 2030i biologische Sicherheitswerkbank Größe 0,9 m
Tiefe (metrisch) 800 mm