Learn More
Heidolph Instruments AUTOaccurate-Sensor
Automatische Destillation des Sensors
Marke: Heidolph Instruments 569-00040-00
197.64 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Hei-VAP Expert Control und Hei-VAP Ultimate Control
- Nur in Kombination mit den Glassätzen G3 und G6
Bestellinformation
dimType
Spezifikation
Aluminium | |
Automatische Destillation des Sensors | |
Je 1 | |
115/230 V AC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16