Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial Rotary Evaporator with Glassware Set
Hei-VAP Industrial rotary evaporators have excellent user safety features and are available with a variety of glassware sets.
Spezifikation
Geschwindigkeit | 6 bis 160 U/min |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 20°bis 180 °C |
Display | 7 Zoll-Touchpanel |
IP-Schutzart | IP 20 |
Heizleistung (metrisch) | 4000 W |
Beschreibung
- Abbildung ähnlich
- Kühlerschutz bei gleichzeitiger visueller Kontrolle
- Implosionsschutz durch Sicherheitsglas
- Während der Anwendung wird der Verdampferkolben zur besseren Reaktionskontrolle beleuchtet
- Das universelle Heizbad eignet sich für Anwendungen mit Wasser oder Öl mit einer Temperatur bis 180 °C
- Kassettensystem und PMMA-Schutzscheibe für Auffangkolben
- Verfügt über eine automatische Badnachspeisung für Wasser, einen Überlaufschutz und ein Bodenablassventil
- Räumliche Flexibilität und Stauraum durch optionalen Unterbau
- IQ-OQ Abnahme und Dokumentation ist für dieses Modell möglich
- Kontrollpanel mit allen Programmen zur automatisierten Destillation, Vakuum-Controller und Display für alle Prozessparameter
Spezifikation
6 bis 160 U/min | |
7 Zoll-Touchpanel | |
4000 W |
20°bis 180 °C | |
IP 20 | |
Rotationsverdampfer für Glasaufbauten |