Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G3B XL
Ein auf das Wesentliche fokussiertes Bedienkonzept: Klar und jederzeit Zugriff auf die Grundparameter Drehzahl und Wärmebadtemperatur.
Marke: Heidolph™ 572-01315-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
- Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
- Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
- Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
- Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
- Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
- Modell mit motorisierter Hebefunktion mit transparentem, kunststoffbeschichtetem, vertikalem Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
- Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen und hebt bei Verwendung eines Modells mit motorisierter Hebefunktion den Verdampfungskolben aus dem Wärmebad
Spezifikation
EU-Stecker | |
Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion |