missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Instruments Hei-VAP Core ML G3 XL, EU-Stecker

Der Hei-VAP Core ML G3 XL konzentriert sich auf das Wichtigste: eine klare Digitalanzeige, die jederzeit Zugriff auf die grundlegenden Parameter bietet.

Marke:  Heidolph™ Instruments 572-01305-00

Artikelnummer. 17393290

  • 4745.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ein auf das Wesentliche fokussiertes Bedienkonzept: Klar und jederzeit Zugriff auf die Grundparameter Drehzahl und Wärmebadtemperatur.
  • Klare Digitalanzeige mit Ist- und Sollwerten
  • Zwei separate Regler mit dynamischer Regelung zur Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur: Schnelles Drehen für große Schritte, langsames Drehen zur präzisen Einstellung der Sollwerte
  • Die Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Änderung der Werte
  • Das intuitive LED-Ringlicht macht aktivierte Funktionen auch aus der Ferne deutlich sichtbar
  • Einfache Einstellung der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels von 20° bis 80°
  • Standby-Funktion und Restwärmewarnung bei Wärmebadtemperaturen über 50 °C
  • Modell mit motorisierter Hebefunktion mit dem vertikalen Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
  • Die Standby-Taste stoppt alle Funktionen und hebt bei Verwendung eines Modells mit motorisierter Hebefunktion den Verdampfungskolben aus dem Wärmebad
Spezifikation

Spezifikation

5 l
Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion
EU-Stecker
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote