missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate
Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate includes everything needed for fast and precise heating.
Marke: Heidolph™ 506-42150-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
135 mm Durchm. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |
230 V | |
20 bis 300 °C | |
Rund | |
EU | |
20 L | |
3 Jahre | |
TFT |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur