Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
Marke: Heidolph™ 506-22150-00
770.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
135 mm Durchm. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |
230 V | |
20 bis 300 °C | |
Rund | |
EU | |
20 L | |
3 Jahre | |
LCD |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ > Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+; Plug Type: EU
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur