Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate includes everything needed for fast and precise heating.
2075.00 €
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
---|---|
Spannung | 230 V |
Größe | 145 mm Durchm. |
Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17920451
|
Heidolph™
506-41151-00 |
EU |
2075.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
- Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
- Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium | |
145 mm Durchm. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
20 L | |
3 Jahre | |
TFT |
230 V | |
20 bis 300 °C | |
Rund | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |