Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Erweiterungspaket Core
Artikelnummer. 17565586 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Verschiedene Ausführungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17565586
Marke: Heidolph™ 5061115700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core umfasst Magnetrührer, pt1000-Sensor, pt1000-Halter und Silikon-Schutzhülle.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (Durchmesser 145 mm)
    • Schnelles und präzises Heizen
    • Ohne Überschwingen
    • Probenmaterial schonendes Rühren
  • Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung
  • Pt1000-Halter mit Kabelhalter zum sicheren Befestigen des Temperaturfühlers
  • Silikon-Schutzabdeckung für eine längere Lebensdauer Ihres Magnetrührers
  • Auf Anfrage auch mit 135 mm-Platte erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Temperatur (metrisch) 20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp Verschiedene Ausführungen
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Zertifizierung/Konformität CE
Display TFT
Durchmesser (metrisch) 145 mm