Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core was designed with two rotary knobs to allow direct access to the two main functions.
856.00 €
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17911971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
506-12100-00
EU
856.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Speed and temperature are set using a scale
  • Maximum values are 1400 rpm and 300°C
  • Magnetic stirrer is very easy to use and is equipped with the most important safety features
  • Large safety distance between the heating plate and the control elements, as well as the optical residual heat indicator at temperatures >50°C, protect against burns
  • Heating function can be activated separately and is indicated by the LED button lighting up
  • Patented Kera-Disk™ footprint made of anodized aluminum, is chemical-resistant, scratch-proof, and has a diameter of 135 mm
  • Unique size makes it suitable for use with many accessories and samples on a small footprint
  • Material used also enables the fastest heating times
Spezifikation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium
135 mm Durchm.
Magnetic Stirring Hotplate
25 kg
20 L
3 Jahre
CE, NRTL
230 V
20 bis 300 °C
Rund
1
100 to 1400 rpm
299 x 168 x 101 mm
Analog