Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm)
Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ bietet Ihnen eine digitale Anzeige zur gradgenauen Einstellung der gewünschten Temperatur.
Marke: Heidolph™ 506-22100-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rühren und Erwärmen mit Pt1000 – Einfach und präzise
- Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ ist der Klassiker unter den Magnetrührern.
- Die Drehzahl kann im Sanftanlauf auf bis zu 1.400 U/min erhöht und die Temperatur – mit hoher Genauigkeit – auf bis zu 300 °C gebracht werden.
- Dieser Rührer überzeugt durch sein robustes Design und seine ausgefeilten Funktionen wie die Tasten- und Knopfbeleuchtung, die jederzeit erkennen lässt, welche Funktionen aktiviert sind. Die dynamischen Drehknöpfe sprechen entsprechend der Geschwindigkeit an, mit der sie gedreht werden – langsam für präzise Einstellungen oder schnell für größere Sprünge.
- Die Verriegelungsfunktion verhindert ein versehentliches Ändern der eingestellten Werte. Das bedeutet: „Forschung leicht gemacht!“
- Dieser Magnetrührer ist mit wesentlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienfeld sowie die optische Restwärmeanzeige bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Transport.
- Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium ist chemikalienbeständig und kratzfest und hat einen Durchmesser von 135 mm (auf Anfrage auch mit Durchmesser 145 mm erhältlich). Mit dieser einzigartigen Größe eignet sich die Aufstellfläche für die Nutzung vieler Zubehörteile und Proben auf einer kleinen Stellfläche. Das verwendete Material ermöglicht zudem Aufheizen in kürzester Zeit.
- Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ verfügt über eine digitale Anzeige zur gradgenauen Einstellung der gewünschten Temperatur.
- Diese präzise Temperatur ohne Überschwingen wird durch zwei wählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperatursensor Pt1000 gesteuert.
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
135 mm | |
20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
Mehrere | |
3 Jahre | |
CE |
115/230 V | |
100 bis 1.400 U/min | |
3 kg | |
Rund | |
Verschiedene Ausführungen | |
20 l | |
0,168 x 0,299 x 0,101 m | |
LCD-Anzeige |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm) > Hei-PLATE Sensor Basispaket Core+; Anzeige:LCD; max. Behältergröße:20 l; Durchmesser:135
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur