Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120
Diese Peristaltikpumpe ist ideal für die einfache Förderung aller Medien.
Marca:  Heidolph™ 523-50010-00
2228.86 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Codice prodotto. 10428401
  • 3105.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Der Pumpenantrieb dieses Modells ermöglicht den Wechsel zwischen einem einkanaligen und einem mehrkanaligen Pumpenkopf. Durch einfaches Umdrehen des Schalters kann die Förderung auch gegen den Uhrzeigersinn erfolgen.
  • Abhängig vom angepassten Pumpenkopf ist eine Durchflussrate von 0,83 bis 861 ml/min für den einkanaligen und 0,005 bis 364 ml/min für den mehrkanaligen Pumpenkopf gewährleistet. Der Wert 01 fördert mit einer Regelgenauigkeit von ±5 % bei einem Drehzahlbereich von 10 bis 120 U/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EU-Stecker
LED
230 V
Digitale variable Drehzahl
IP33
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 > EU-Stecker
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato