Learn More
Heidolph Hei-FLOW Expert 600 Peristaltikpumpe
Dieses Modell bietet eine Durchflussrate von 2,0 bis 4.056 ml/min und ist für den Betrieb mit 1-Kanal-Pumpenköpfen ausgelegt. Die analoge Schnittstelle ermöglicht die externe Steuerung aller Funktionen.
Marke: Heidolph 523-51060-00
2850.00 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hoher Drehzahlbereich von 24 bis 600 U/min
- Pumpenantrieb ist für Mehrkanalbetrieb nicht geeignet
- Eine Regelgenauigkeit von ± 3,5 % und eine Fördergeschwindigkeit von 24 bis 600 U/min sorgen für optimale Prozessbedingungen
- Außerdem können empfindliche Medien mit dem optionalen Fußschalter vor äußeren Einflüssen geschützt werden
- Die Förderrichtung kann mit einem einfachen Knopfdruck geändert werden
- Regelgenauigkeit des Motors: ± 0,5 %
- Auswahl der Drehrichtung: Im/Gegen den Uhrzeigersinn
- Durchflussraten von Einkanalpumpen: 2,0 – 4.056 ml/min
- Durchflussgenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck): ± 3,5 %
Spezifikation
Analog | |
IP 55 | |
24 bis 600 U/min |
LED | |
2,0 bis 4065 ml/min | |
Hei-Flow Expert 600 |