Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Beschreibung
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit.Kartell™ dickwandige Weithalsflaschen lassen sich einfach befüllen und entleeren.
- Robuste Flasche
- Ideal für Flüssigkeiten oder Pulver
- Stopfen inklusive
- Kappen können zur Sicherheit verdrahtet werden
- Bequeme und stabile Tragegriffe
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 169,07 oz. |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Verschlusstyp | Kappe |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 84 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 170 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeiten und Puder |
Höhe (angloamerikanisch) | 13,38 in. |
Höhe (metrisch) | 340 mm |
Enthält | Einsatzstopfen |
Material | HDPE |