Learn More
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler
Artikelnummer. 15772189 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Tragkraft (metrisch):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772189
Marke: OHAUS™ 30391802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Schüttler für hohe Beanspruchung für eine Vielzahl von Anwendungen mit größeren oder schwereren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
  • Entwickelt für Schwerlastanwendungen
  • Der Schüttler sorgt für reproduzierbare, gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Tabletts verteilte Bewegungen
  • Das digitale Modell verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung für kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb, ein patentiertes Accu-Drive™ Schüttelsystem und LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 16 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min, über 100 U/min ± 1 % der eingestellten Drehzahl
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 40 °C
Stromstärke 2,5 A
Produkttyp Schüttler, hohe Beanspruchung
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Steckertyp EU-Stecker
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,3 cm
Abmessungen (L x B x H) 41,3 x 35,5 x 14,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,90 in.
Höhe (metrisch) 14,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,30 in.
Länge (metrisch) 41,3 cm
Länge (metrisch) Plattform 27,9 cm
Breite (metrisch) 35,5 cm
Breite (metrisch) Plattform 33 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 48,1 lb.
Gewicht (metrisch) 21,8 kg
Reglertyp Analog
Beschreibung Schüttler, hohe Beanspruchung, SHHD1619AL, EU
Modell SHHD1619AL, EU
Zeitschaltbereich 1 bis 120 min