Learn More
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler
Artikelnummer. 15762199 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Tragkraft (metrisch):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15762199
Marke: OHAUS™ 30391886
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Schüttler für hohe Beanspruchung für eine Vielzahl von Anwendungen mit größeren oder schwereren Lasten, die genaue und reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
  • Entwickelt für Schwerlastanwendungen
  • Der Schüttler sorgt für reproduzierbare, gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Tabletts verteilte Bewegungen
  • Das digitale Modell verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung für kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb, ein patentiertes Accu-Drive™ Schüttelsystem und LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 51 mm
Tragkraft (metrisch) 68 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±1 U/min, über 100 U/min ± 1 % der eingestellten Drehzahl
Drehzahlbereich 15 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +60 °C
Stromstärke 2,5 A
Produkttyp Schüttler
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 29,3 in.
Tiefe (metrisch) 74,4 cm
Abmessungen (L x B x H) 74,4 x 91,4 x 17 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 in.
Höhe (metrisch) 17 cm
Länge (angloamerikanisch) 29,3 in.
Länge (metrisch) 74,4 cm
Länge (metrisch) Plattform 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 36,00 in.
Breite (metrisch) 91,4 cm
Breite (metrisch) Plattform 91 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 229,1 lb.
Gewicht (metrisch) 103,9 kg
Reglertyp Digital
Beschreibung Schüttler, hohe Beanspruchung, SHHD6850DG, EU
Modell SHHD6850DG
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h