Learn More
OHAUS™ Strapazierfähiger Schüttler
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
19 mm
25 mm
51 mm
Tragkraft (metrisch):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für Schwerlastanwendungen
- Der Schüttler sorgt für reproduzierbare, gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Tabletts verteilte Bewegungen
- Das digitale Modell verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung für kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb, ein patentiertes Accu-Drive™ Schüttelsystem und LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 25 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 68 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min, über 100 U/min ± 1 % der eingestellten Drehzahl |
| Drehzahlbereich | 15 bis 500 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°bis +60 °C |
| Stromstärke | 2,5 A |
| Produkttyp | Schüttler |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV |
| Material | Aluminiumplattform |
| Mehr anzeigen |