Learn More
Cole-Parmer™ Heavy Duty Closure, PS Pinch Clamp for Tubing and
Diese hochbelastbaren Schlauchverschlüsse erlauben ein Arbeiten mit höheren Arbeitsdrücken. Die Cole-Parmer™ Hochbelastbaren Verschlüsse sind äußerst langlebig, mehrfach wiederverwendbar und beständig gegen die meisten Chemikalien.
Marke:  Cole-Parmer™ 20001-00
Artikelnummer. 15394677
  • 67.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochfeste Polysulfonklammer
  • Schneller Einbau mit positiver abschwingbarer Verriegelungsschraube
  • Glatter Umriss ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Einfach den Schlauch an der Klemme ausrichten; Passflächen auf der Klammer zeigen den vollständigen Verschluss an
  • Typische Anwendungen umfassen sterile Befüllung, Verbindungen von Medienbeuteln, Pumpen, Flüssigkeitskontrolle und hochreinen Flüssigkeitstransfer
  • FDA-konformes Polysulfonmaterial kann durch Autoklavieren oder Gammastrahlung sterilisiert werden