missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HEATR1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA566467
378.00 EUR gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: YDVSPLLHYML PHLVVSIIHH VTGEETEGMD GQIYKRHLEA ILTKISLKNN LDHLLASLLF EEYISYSSQE EMDSNKVSLL NEQFLPLIRL LESKYPRT Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 78%, rat 82%.
Ribosome biogenesis factor. Involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA. Required for optimal pre-ribosomal RNA transcription by RNA polymerase I. [UniProt]![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
HEATR1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
HEATR1 | |
AA517551; B130016L12Rik; BAP28; BC019693; FLJ10359; HEAT repeat containing 1; HEAT repeat-containing protein 1; HEAT repeat-containing protein 1, N-terminally processed; HEATR1; Protein BAP28; protein UTP10; RGD1564769; U3 small nucleolar RNA-associated protein 10 homolog; UTP10; UTP10, small subunit (SSU) processome component, homolog | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
55127 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Immunocytochemistry | |
0.05 mg/mL | |
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
Q9H583 | |
HEATR1 | |
Recombinant Human HEATR1 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur