Learn More
Cole-Parmer™ Heizmäntel mit Rührfunktion
Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen. Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion ermöglichen das Rühren in eine oder zwei Richtungen.
880.00 € - 1325.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Produkttyp | Heizmantel mit Rührfunktion |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11562674
|
Cole-Parmer™
04641-05 |
50 mL (1.7 oz.) | 230 V |
880.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11718372
|
Cole-Parmer™
04641-15 |
100 mL (3.4 oz.) | 230 V |
905.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11728372
|
Cole-Parmer™
04641-25 |
250 mL (8.5 oz.) | 230 V |
969.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11718382
|
Cole-Parmer™
04641-35 |
500 ml (17 oz.) | 230 V |
1005.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10216524
|
Cole-Parmer™
04641-45 |
1000 mL (33.8 oz.) | 230 V |
1045.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10402970
|
Cole-Parmer™
04641-55 |
2000 mL (67.6 oz.) | 230 V |
1325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verfügt über einen integrierten Energieregler mit Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb.Electrothermal™ EMA Serie geregelte Heizhaube mit Rührfunktion verfügt über einen geerdeten Schutzleiter und doppelte Sicherungen für zusätzliche Sicherheit.Produkte mit höherer Kapazität verfügen über mehrere Heizelemente, wodurch eine gleichmäßigere und gezieltere Wärmeübertragung ermöglicht wird.
Der EMA Heizmantel verfügt über alle Funktionen des standardmäßigen EM Heizmantels, hat aber zusätzlich einen Magnetrührer. Die Schaltung für die Feststoffrührung ist in die Basis des Hauptgehäuses integriert und bietet ein leistungsstarkes Rühren für einen großen Bereich an Kapazitäten und Viskositäten. Der Rührstab geht dank der Funktion “Automatisches Wiedereinfangen” selten verloren.
- Kompatibel mit Rundbodenkolben mit einer Kapazität von 50 ml bis 2 l
- Das bidirektionale Rühren erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 520 U/min
- Funktion für “Automatisches Wiedereinfangen” des Rührstabs
- Design, das “kühl bei Berührung” ist
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
- Eingebauter Energieregulator
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Ein chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Geerdeter Bodenschirm und Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammern für Befestigungsstangen mit einem Durchmesser von 1.3 cm (Befestigungsstangen jedoch nicht inklusive)
Modell EMA0050, EMA0100, EMA0250
- Kolbenkapazität: 50 bis 250 ml
- Material: Außengehäuse aus Polypropylen
- Max. Elementtemperatur: 450 °C
- Abmessungen: 10.1 x 6.8 x 5.2 in.
- Gewicht: 3.8 lbs.
- Kolbenkapazität: 500 bis 1000 ml
- Material: Außengehäuse aus Polypropylen
- Max. Elementtemperatur: 450°C
- Abmessungen: 12 x 9.3 x 6.1 in.
- Gewicht: 6 lbs.
- Kolbenkapazität: 2000 ml
- Material: Außengehäuse aus Polypropylen
- Max. Elementtemperatur: 450°C
- Abmessungen: 15.6 x 13.7 x 7.7 in.
- Gewicht: 12.5 lbs.
Zertifizierungen
CE
Garantie
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
CE | |
Heizmantel mit Rührfunktion |