Learn More
Cole-Parmer™ Heizmäntel mit Rührfunktion
Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen. Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion ermöglichen das Rühren in eine oder zwei Richtungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 04641-35
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11718382
  • 1005.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE
500 ml
31,1 cm
5,94 in.
230 V
2.75 kg
9,37 in.
Heizmantel mit Rührfunktion
0,9 A
Rühr- und Heizsysteme
500 ml (17 oz.)
12,25 in.
Kolben (500 ml)
15,1 cm
220 w
97 oz.
23.8 cm
Umgebungstemperatur bis 450 °C
17 oz.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Heizmäntel mit Rührfunktion > 500 ml-Mantel; 230 V