Learn More
Medline Scientific™ 20000ML CONTROLLED MANTLE 1800W 1800W
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Energiegeregelt
- Geringeres Überhitzungsrisiko
- Regler für genaue Temperatureinstellung
- Integrierter Stangenhalter für Retorte
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 20,000 ml |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Spannung | 220 V |
| Elektrische Anforderungen | 220 V, 50/60 Hz |
| Material | Stahl mit chemikalienbeständiger Beschichtung |
| Auskleidungsmaterial | Gegossenes Silikapulver |
| Wirkleistung | 1800 W |
| Temperatur (metrisch) | max. 450 °C |