Learn More
Fisherbrand™ Heizmantel
Diese Heizelemente mit integrierter Steuerung eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Heizmäntel mit Metallgehäuse verfügen über ein einzigartiges Umluftsystem, das das Äußere kühl hält.
307.00 € - 653.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Integriert |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V |
Enthält | Regler |
Material | Mit Metallgehäuse |
Produkttyp | Heizmantel |
Beschreibung
- Doppelt abgesicherter und geerdeter Bildschirm
- Heizelementkartuschen sind austauschbar
- Keine externen Regler erforderlich
- Leuchten für ‚Heizung ein‘ und ‚Power-On‘
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
Spezifikation
Integriert | |
Regler | |
Heizmantel |
230 V | |
Mit Metallgehäuse | |
450 °C |