Learn More
Fisherbrand™ Heizmantel
Artikelnummer. 10332290 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10332290
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Heizelemente mit integrierter Steuerung eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Fisherbrand™ Heizmäntel mit Metallgehäuse verfügen über ein einzigartiges Umluftsystem, das das Äußere kühl hält.
  • Doppelt abgesicherter und geerdeter Bildschirm
  • Heizelementkartuschen sind austauschbar
  • Keine externen Regler erforderlich
  • Leuchten für ‚Heizung ein‘ und ‚Power-On‘
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
Spezifikation
Reglertyp Integriert
Regler Integriert
Kapazität (metrisch) 50 ml
Elektrische Anforderungen 230 V
Enthält Regler
Material Mit Metallgehäuse
Form Birnenförmig
Wirkleistung 60 W
Produkttyp Heizmantel
Temperatur (metrisch) 450 °C