Learn More
JULABO™ CORIO CD Einhängethermostat .
Leiser, einfach anzuwendender und präziser Heiz-Einhängehermostat, der an jedem Badtank bis zu 50 l befestigt werden kann. Julabo™ Heiz-Einhängethermostat, CORIO™ CD kann mit einem optionalen Pumpenset für die externe Temperaturregelung ausgestattet werden.
Marke: JULABO™ 9012000
950.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise Temperaturregelung
- Für interne und externe Anwendungen (Zubehör erforderlich)
- Für Wasserbad-Behälter mit einem maximalen Füllvolumen von 50 l
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Anwenderfreundlich
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie, Pharmazie, Medizin, z. B. Temperaturanwendungen für Proben, Analysen, Materialtests und mehr.
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
15 l/min. | |
LED | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
5,8 lb. | |
1 kW |
Eintauchtiefe: 6,53 in. | |
20°C bis 150°C | |
2 kW | |
CORIO CD | |
16 x 13,2 x 36,2 cm | |
2,6 kg |