Learn More
JULABO™ CORIO C Einhängethermostat .
BIOPHARMA
Leiser, einfach anzuwendender und präziser Heiz-Einhängethermostat, der an jedem Badtank bis zu 30 l befestigt werden kann. Julabo™ Heiz-Einhängethermostat, CORIO™ C ist das Grundmodell des Corio™ Umwälzthermostat-Portfolios.
Marke:  JULABO™ 9011000
803.46 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15400552
  • 1005.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Präzise Temperaturregelung
  • Für interne Standardanwendungen
  • Für Wasserbad-Behälter mit einem maximalen Füllvolumen von 30 l
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Anwenderfreundlich
  • Klaee I (NFL) gemäß DIN 12876-1
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie, Pharmazie, Medizin, z. B. Temperaturanwendungen für Proben, Analysen, Materialtests und mehr.
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40 °C
6 l/min
LED
Badbefestigungsklammer
CORIO C
16 x 13,2 x 36,2 cm
1,9 kg
Eintauchtiefe: 6,53 in.
20°C bis 100°C
2 kW
0,1 bar
±0,03°C
4,19 lb.
1 kW