Learn More
Fisherbrand™ Mini-Schüttler für PCR zum Heizen/Kühlen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
150 bis 1200 U/min (PCR-Platte)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
PCR-Block, Polycarbonat-Deckel
- Mikroprozessorsteuerung – Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler – Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von 10 °C unter Umgebungstemperatur bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb – Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier,bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Display – Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Temperaturkalibrier-Modus – Ermöglicht dem Anwender die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät
- Anwendungen – ELISA, Enzymaaktivitätsanalyse, Schneiden mit Enzymen, DNA-Ligation, PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 0,12 in. (3 mm) |
| Drehzahlbereich | 150 bis 1200 U/min (PCR-Platte) |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 1 A, 450 W, Steckertyp: EU, UK, CN |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur -10 ° bis 95 °C (niedrigste mögliche Temperatur: 5 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Steckertyp | EU-, UK-, CN-Stecker |
| Material | Aluminiumplattform |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 278 x 222 x 155 mm |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 7 x 5,5 in. (180 x 140 mm) |
| Mehr anzeigen |