Learn More
Electrothermal™ Temperaturfühler des Heizreglers
Wählen Sie den Temperaturfühler, der für das Modell des elektrothermischen digitalen Heizreglers (separat erhältlich) vorgesehen ist
Marke:  Electrothermal™ 99965-03
Artikelnummer. 11544098
  • 511.51 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturfühler
  • Geeignet für elektrothermische digitale Heizregler
  • Regler separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
752 °F
PT100-Sonde
Temperaturfühler
400 °C
Klasse A
Digitaler Regler MC810B