Learn More
Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry experiments.
133.62 € - 735.00 €
Spezifikation
Antigen Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2
Klon W27
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Form Konjugat Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Konjugat Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12621547
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-B0
Concentrated Biotin 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12631547
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-B1
Concentrated Biotin 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12651547
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-P0
Concentrated Unconjugated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12681547
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-PABX
Concentrated Unconjugated 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12661547
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-P1
Concentrated Unconjugated 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12641547
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-P
Concentrated Unconjugated 1 mL
677.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12621557
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-482-R7
Prediluted Unconjugated 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Heat shock proteins (HSP's) or stress response proteins (SRP's) are synthesized in variety of environmental and pathophysiological stressful conditions. Many HSP's are involved in processes such as protein denaturation-renaturation, folding-unfolding, transport-translocation, activation-inactivation, and secretion. HSP70 is found to be associated with steroid receptors, actin, p53, polyoma T antigen, nucleotides, and other unknown proteins. Also, HSP70 has been shown to be involved in protective roles against thermal stress, cytotoxic drugs, and other damaging conditions.
Host Species: Mouse
Clone: W27
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Monkey and Cow. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HSP70 protein from HeLa cells
Molecular Weight: 73 kDa (constitutive), 72 kDa (inducible)
Positive Control: BT474 or HeLa cells, Breast CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Stress Response
HSP70 protein from HeLa cells
Primary
W27
Monoclonal
RUO
Bovine, Human, Non-human Primate
IgG2a