Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ DampfsterilisationsbeutelHeat Seal Tyvek Dampfsterilisationsbeutel
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Dampfsterilisationstaschen bieten eine ausgezeichnete Barriere gegen Mikrobenkontamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK2442
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
- DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
- Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
- Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
- Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
- Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
- Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Chargenrückverfolgbar
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
28,6 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Tyvek | |
Ja | |
<250°F | |
8 mil | |
42 in. | |
24 in. |
966 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
Dampf- | |
<125°C | |
42 x 24 in. | |
61 cm | |
61 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ DampfsterilisationsbeutelHeat Seal Tyvek Dampfsterilisationsbeutel > Dampfsterilisationstaschen; Größe: 24 x 42 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur