Learn More
3M™ HEALTH CARE™ Attest biologische Indikatoren
Überwacht die Effektivität des Dampfsterilisierungsprozesses und liefert Ergebnisse innerhalb von 3 Stunden. 3M™ Attest™ Rapid Readout Biologische Indikatoren bieten die beste Sterilitätsgarantie, indem sie den Sterilisator mit quantifizierbaren, hochresistenten Sporen herausfordern.
Marke: 3M™ 7000053661
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63900kg
Beschreibung
- Einfach zu bedienen und zu interpretieren mit visueller Farbanzeige
- In sich geschlossene biologische Indikatoren verringern die Kontaminationsgefahr erheblich
- Minimiert Fehlalarme
Spezifikation
Autoklavierbar | |
EN886-1-2 und ISO 11138-1-3 | |
Biologischer Indikator | |
50 Packungen |