Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas
Mit abgerundetem oder flachem Boden erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ 18 09 1307
26.07 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12941221
  • 54.20 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flacher Boden
  • Oben abgeschrägter oder flacher DIN-Bördelhals/Gewindehals
  • Klarglas oder Braunglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Headspace
CleanPack, Polypropylen-Box
18 ml
75,5 mm
ND18
22.5 mm
20.6 ml
Präzisionsgewinde
<800 μl
Runder Boden
100
Nein
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    19
    Minuten
    41
    Sekunden
    30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    19
    Minuten
    41
    Sekunden
    30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Tage
    15
    Stunden
    19
    Minuten
    41
    Sekunden
    30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    19
    Minuten
    41
    Sekunden
    30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Präzisionsgewinde, Glas > 20 ml, Höhe 75,5 mm, Klarglas