Learn More
3M™ Kopf- / Gesichtsschutz
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Die 3M Versaflo S-Serie Kopfabdeckung ist mit vielen PAPR-Systemen kompatibel.
85.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Visier aus PETG, 2-lagiges-Polypropylen-Spinnvlies/laminiertes Foliengewebe |
Produkttyp | Kopfabdeckung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas, Dampf und Partikel, Flüssige Spritzer, Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11775314
|
3M™
7000000142 |
Groß |
85.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11785314
|
3M™
7000044300 |
Klein |
85.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Für die Entsorgung können die Aufhängung und die Lufteinlasskomponenten schnell entfernt und der Mülltrennung zugeführt werden, insofern vorhanden.- Kopfabdeckung mit integrierter Kopfaufhängung für Kopf- und Gesichtsschutz
- Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 — gegen Spritzwasser und geringe Energieeinwirkung (Klasse F) — dieselbe Klassifizierung für Stoßfestigkeit wie Schutzbrillen!
- Hergestellt aus einem kostengünstigen Universalstoff
- Einsteigerdeckel für elektrischen Atemschutz
- Bereits zusammengesetzt
- Gebrauchsfertig
- Ausgezeichnetes Sichtfeld, besonders nach unten
Spezifikation
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A | |
Visier aus PETG, 2-lagiges-Polypropylen-Spinnvlies/laminiertes Foliengewebe | |
Gas, Dampf und Partikel, Flüssige Spritzer, Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub | |
PETG |
Weiß | |
Kopfabdeckung | |
Integrierte Kopfschutzhalterung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Kopf- / Gesichtsschutz