Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Beschreibung
- Aus transparentem HDPE
- Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
- UN-Zulassung für Schüttgüter
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 36 x 36 x 89 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Material | HDPE |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
Gewicht (metrisch) | 0,018 kg |
Breite (metrisch) | 36 mm |