Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals Artikelnummer.: 15316438
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. 15316438 Alle ansehen Bürkle Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Artikelnummer. 15316438
Marke: Buerkle™ 03421000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Gewindegröße (metrisch) 54 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität UN Approval
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 214 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals >