Learn More
X4 HDPE-Weithalsflasche, 5 l, Thermo Scientific™
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Beschreibung
- Geliefert mit manipulationssicherer Polypropylenkappe
- In Tragegriff gegossen
- Nicht genehmigt
- Farbe: Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | HDPE |
Menge | 1 |
Breite (metrisch) | 170 mm |
Zertifizierung/Konformität | Geprüft und zertifiziert nach UN-Normen für den sicheren Transport gefährlicher Stoffe |
Höhe (metrisch) | 330 mm |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Manipulationssicher |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
X4 HDPE-Weithalsflasche, 5 l, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur