Learn More
Buerkle™ HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10414812
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Entnahme von Proben hochviskoser Medien
Flüssigkeiten, Schüttgut und viskose Medien, Lebensmittel
Für hochviskose Medien bis max. 100.000 cP
Dimensione della confezione:
20 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10414812
Marca: Buerkle™ 53933331
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mit dem HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer können hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.
  • Vermeidet Kreuzkontamination mit anderen Proben und komplizierte, zeitraubende und teure Reinigung
  • HDPE
  • Durchmesser 21 mm
  • 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt
  • Ergonomischer Griff
  • Keine Versiegelungen
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt
  • Optional sterilisiert durch Gammastrahlen
  • Durchmesser: 21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp ViscoDispo Probenehmer
Material HDPE
Beschreibung Einzeln verpackt
Grifftyp ergonomisch
Kapazität (metrisch) 200 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hochviskose Medien bis max. 100.000 cP
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 1000 mm
Breite (metrisch) 21 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato