Learn More
BRAND™ HDPE-Vorratsflasche
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 l
10 l
Description
ulliHergestellt aus Polyethylen hoher Dichte/liliMit Schraubverschluss und Tragegriff/li/ul
Specifications
Specifications
Fassungsvermögen | 5 l |
Enthält | Tragegriff |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Produkttyp | Vorratsflasche |
Verschlusstyp | Schraubkappe |