Learn More
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe
Artikelnummer. 15294455 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
50 ml
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15294455
Marke: Buerkle™ 03093100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Sprühflaschen aus HDPE lassen sich Flüssigkeiten auf umweltfreundliche Weise auf Knopfdruck verdampfen. Buerkle™ Sprühflaschen aus HDPE mit Pumpzerstäuber und Sicherheitsverschluss zeichnen sich durch eine Schutzabdeckung aus, die ein versehentliches Betätigen des Pumpzerstäubers verhindert und außerdem als Staubschutz dient.
  • Transparent zur einfachen Identifizierung der Inhalte
  • Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchsichtig
Enthält Sicherheitskappe, Pumpenverdampfer, Schutzhaube
Material HDPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 161 mm
Verschlussmaterial Polypropylen, Edelstahl
Verschlusstyp Spray