Learn More
Buerkle™ HDPE-Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Sicherheitskappe
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
50 ml
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparent zur einfachen Identifizierung der Inhalte
- Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Enthält | Sicherheitskappe, Pumpenverdampfer, Schutzhaube |
| Material | HDPE |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen, Edelstahl |
| Verschlusstyp | Spray |