Learn More
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss für Ballonflaschen mit Absperrhahn Artikelnummer.: 10018280
Zum Warenkorb hinzufügen
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss für Ballonflaschen mit Absperrhahn
Artikelnummer. 10018280
Naturfarben; Mit rotem Absperrhahn, zur Verwendung mit 5- und 10-l-Kanistern
Click to view available options
Naturfarben; Mit rotem Absperrhahn, zur Verwendung mit 5- und 10-l-Kanistern
Artikelnummer. 10018280
Marke: Kautex™ 2000090386
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: 5- und 10 l-Kanister
  • Für den Gebrauch mit Kanistern mit 20/25/30 l
  • HDPE
  • Naturfarben
  • Mit Absperrhahn, rot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 L
Zertifizierung/Konformität DIN50
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit 5- und 10-Liter-Kanistern
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Schraubverschluss
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss für Ballonflaschen mit Absperrhahn >