Learn More
Brand™ HDPE-Schaufeln
Nehmen Sie Pulver und Granulate mit Leichtigkeit auf. BRAND™ Schaufeln aus HDPE sind widerstandsfähig und bestehen aus langlebigem Polyethylen.
40.35 € - 69.80 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10049890
|
Brand™
139040 |
1.000 ml | 400 mm |
69.80 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10038310
|
Brand™
139035 |
500 ml | 350 mm |
40.35 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
- Aus HDPE
- Naturfarben
Specifications
Schaufel | |
HDPE | |
Naturfarben |