Learn More
SCAT Sicherheitstrichter aus HDPE mit Klappdeckel
Der SCAT-Sicherheitstrichter mit Klappdeckel ist platzsparend und leicht zu handhaben. Dank des Klappdeckels als Schließmechanismus können auch sehr kleine Mengen und viskoser Flüssigabfall problemlos abgeleitet werden. Der Klappdeckel kann nach Gebrauch geschlossen werden, wodurch Verdunstung vermieden wird.
Marke: SCAT 107670
196.56 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Der SCAT-Sicherheitstrichter mit Klappdeckel ist platzsparend und leicht zu handhaben. Durch den Klappdeckel als Schließmechanismus können auch sehr kleine Mengen und viskoser Flüssigabfall problemlos abgeleitet werden. Der Klappdeckel kann nach der Verwendung geschlossen werden, was Ausdünstungen verhindert. Die Verschraubungen sind frei drehbar - dies erleichtert das Aufschrauben des Trichters. Alle Trichter sind aus schwarzem PE-HD, elektrisch leitfähig und mit einem Erdkabel verbunden, zur sicheren Erdung des Trichters. Das Schmutzsieb dient als zusätzlicher Spritzschutz.Spezifikation
HDPE | |
Gewindegröße: S 60/61 | |
Je 1 |
Rot | |
Mit Deckel mit Scharnier | |
Sicherheitstrichter |