Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11965846 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
170 mL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11965846 170 mL 20 Stück
11945846 100 ml 20 Stück
2 options
Artikelnummer. 11965846
Marke: Sampling Systems™ 8063H1000S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe aus großen Mengen von Pulver. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Pulverlanze schnell und einfach in der Anwendung.
Hauptmerkmale:
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Handhabung:
  • Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter.
  • Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
  • Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
  • Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
  • Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
  • Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
  • Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Produkttyp Lanze für Pulver
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 170 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung entspricht CFR 177.1520
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kohäsive und einige frei fließende Pulver
Länge (metrisch) 950 mm